Trompe à eau
Pompe à eau, modèle court, avec valve anti- retour, 5720, G 3/8 femelle pour robinet eau
N° de catalogue USBE5720
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à
Product Details & Documents
Trompe à eau en laiton nickelé.
- Stable et solide
- Une olive latérale permet le raccordement à un tuyau à vide d'un diamètre intérieur de 8 mm
- Disponible avec ou sans valve anti-retour
- Livrée avec raccordement d'eau pour des tuyaux d'un diamètre intérieur de 14 mm ou boulonnage pour le raccordement à un robinet
- Manomètre disponible en option pour tous les modèles
Documents
USBE5721_TDS_EN
Datasheet
Spécifications
- Désignation:Pompe à eau, modèle court, avec valve anti- retour, 5720
- Connexion:G 3/8 femelle pour robinet eau
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix