Boîtes d'assortiment, PP
Assortment box, with hinged lid and 3×6 compartments, anthracite, 240×195×40 mm
N° de catalogue SEMA1773
Fournisseur: SEMADENI
Aller à
Product Details & Documents
Ces boîtes d'assortiment, fabriquées en PP, sont dotées d'un couvercle à charnière stable et transparent avec serrure et joints d'inviolabilité.
- Conception robuste et résistante
- Tous les modèles peuvent être empilés
- Le couvercle est fixé sur chaque plateau, de sorte que le contenu ne se mélange pas, même si la boîte est retournée
Spécifications
- Couleur:anthracite
- Désignation:Assortment box, with hinged lid and 3×6 compartments
- Seq:04
- l×p×h:240×195×40 mm