Sack master, à usage unique, SteriWare®
Disposable sack master, PE-HD, 25 mm, 400 mm
N° de catalogue 231-3504
Fournisseur: Sampling Systems
Aller à
Product Details & Documents
These disposable sack masters are hygienic single use devices.
Specially designed to take samples through the side of a sack.
Emballage: Individually bagged.
Spécifications
- Ø:25 mm
- Désignation:Disposable sack master
- Longueur:400 mm
- Matière:PE-HD
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéL×lDisponibilitéPrix
- SAMP8080A-450Sachet pur, étanche450 ml229×114 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1.000 ST - SFr. 480.00