Scintillation vials
4,00 ml, 13,71×53,15 mm, Non
N° de catalogue DELT900101
Fournisseur: DELTALAB
Aller à
Product Details & Documents
Single use vials made of high density polyethylene to minimise solvent losses.
- Screw cap ensures leakproof handling
- Compatible with most liquid scintillation counters
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Avec bouchon:Non
- Ø×h:13,71×53,15 mm
- Capacité:4,00 ml
- Seq:01