Lames micro-array, HTA™ Slides
3-D amino microarray slides, 1
Catalog # 731-3021
Supplier:   Greiner Bio-One
Lames micro-array, HTA™ Slides
Catalog # 731-3021
Supplier:  Greiner Bio-One
Lames micro-array, HTA™ Slides
Lames micro-array, HTA™ Slides
3-D amino microarray slides, 1
Price
SFr. 383.00
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Les lames HTA™ ont les mêmes dimensions que les lames en verre standard 25×75 mm. La lame HTA™ Slide I s'utilise pour le traitement d'un échantillon. La lame HTA™ Slide 12 est divisée en 12 compartiments plats, chacun équipé d'une surface inscriptible de 6×6 mm et d'un rebord bas de 0,5 mm. Elle permet de traiter 12 échantillons simultanément.
  • Surface multifonctionnelle, Amino 3D, Aldéhyde 3D ou Epoxy 3D
  • Rebord bas du puits de 0,5 mm
  • Faible auto-fluorescence
  • En plastique pour micro-arrays haut rendement
La lame HTA™ Slide 12 peut associer les avantages d'une microplaque universelle avec des micro-arrays pour les applications de diagnostic grâce à une géométrie de puits identique à celle d'une microplaque standard à 96 puits.
Specifications
  • Nb de puits:
    1
  • Désignation:
    3-D amino microarray slides