Filtres à membrane
PVC5, 5,00 µm, 37 mm
N° de catalogue MILFPVC503700
Fournisseur: Merck
Aller à
Product Details & Documents
Les filtres à membrane en PVC sont spécifiés par l'ASTM, le NIOSH et l'OSHA pour les applications de surveillance de l'air afin d'analyser la silice, le noir de carbone, les métaux, les particules de quartz et autres.
- Polymère PVC de qualité médicale de haute qualité
Applications: surveillance de l'air des contaminants particulaires, notamment la silice, les métaux et le quartz.
Couleur du filtre : blanc.
Surface du filtre : lisse.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Spécifications
- Ø:37 mm
- Taille de pore:5,00 µm
- Type:PVC5
- Seq:02
- Cat. No.:MILFPVC503700
- Débit d'air:2 l/min/cm2