Brushes for test tubes
16 mm, Fil, 220 mm
N° de catalogue MURRL340/01
Fournisseur: MURRAY S
Aller à
Product Details & Documents
Test tube brushes with bristles on wire handle.
Spécifications
- Ø tête de la brosse:16 mm
- Handle material:Fil
- Longueur totale:220 mm