Hoffmann clips
13 mm
N° de catalogue MURRL141/01
Fournisseur:   MURRAY S
Hoffmann clips
N° de catalogue MURRL141/01
Fournisseur:  MURRAY S
Hoffmann clips
13 mm
Prix
SFr. 22.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bunsen screw clip, nickel plated brass fitted with protection plate and hinged bottom bar.
  • Spanning width = Width of gate
Spécifications
  • Largeur de serrage:
    13 mm
  • Seq:
    01