Seringues
Seringue, verre, embout central, embout Luer Slip, grad. 2,0 ml, 20 ml
N° de catalogue 613-3003
Fournisseur: MURRAY S
Aller à
Product Details & Documents
Glass syringes, without needles.
- Centre nozzle with Luer slip fitting
Spécifications
- Capacité:20 ml
- Désignation:Seringue, verre, embout central, embout Luer Slip, grad. 2,0 ml