Dressing jars
200 mm, 300 mm
N° de catalogue MURRG500/10
Fournisseur:   MURRAY S
Dressing jars
N° de catalogue MURRG500/10
Fournisseur:  MURRAY S
Dressing jars
200 mm, 300 mm
Prix
SFr. 207.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dressing jars, made of moulded glass, round.
  • Good chemical resistance
  • Lids must be ordered separately
Spécifications
  • Ø ext.:
    200 mm
  • Hauteur:
    300 mm
  • Seq:
    10