Dressing jars
Dressing jars
100 mm, 200 mm
N° de catalogue MURRG500/03
Fournisseur:   MURRAY S
Dressing jars
N° de catalogue MURRG500/03
Fournisseur:  MURRAY S
Dressing jars
100 mm, 200 mm
Prix
SFr. 55.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dressing jars, made of moulded glass, round.
  • Good chemical resistance
  • Lids must be ordered separately
Spécifications
  • Ø ext.:
    100 mm
  • Hauteur:
    200 mm
  • Seq:
    05