Test tubes without rim, medium wall
90 mm, 10 mm
N° de catalogue 212-0557
Fournisseur: MURRAY S
Aller à
Product Details & Documents
En verre borosilicaté.
- Good chemical and physical properties
- Medium-walled
Suitable for use in applications that do not involve high thermal stresses, especially for bacteriological applications.
Spécifications
- Ø ext.:10 mm
- Longueur:90 mm
- Seq:07
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..