Funnels
200 mm
N° de catalogue 221-0165
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
- Bonne résistance chimique, résistance thermique exceptionnelle
- Avec canal d'aération pour l'évacuation de l'air du conteneur
- Autoclavables
Avec parois internes lisses. Robustes et solides. Entonnoirs universels pour de nombreuses applications. Oeillets de suspension pour un rangement plus aisé.
Spécifications
- Ø ext. entonnoir sup.:200 mm
- Seq:03