Density bottles, adjusted
50* ml
N° de catalogue LENZ05630228
Fournisseur: Lenz Laborglas
Aller à
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3. DURAN®, Gay-Lussac type.
- The density bottles (pycnometers) are individually engraved with the actual capacity, with an accuracy of 0,001 cm³
- The top of stopper is ground and polished for ease of wiping clean
- Stopper is size NS 10/19 with capillary
* DIN ISO 3507
Documents
BSE TSE Glass Columns
Certificats BSE/TSE
Spécifications
- Volume nominal:50* ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..