Extracteurs Twisselmann
Tête uniquement, 150 ml, 45/40 NS
N° de catalogue LENZ05415143
Fournisseur: Lenz Laborglas
Aller à
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Spécifications
- Capacité extracteur:150 ml
- Rodage femelle:45/40 NS
- Type:Tête uniquement