Extraction thimbles
30 ml
LENZ05405225
DURAN®, borosilicate glass.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Glass tubes with sintered filter disc (porosity: 0), for extractors acc. to Thielepape.
- Capacité:30 ml
- Seq:01
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..