Extracteurs Twisselmann
Dispositif complet, 150 ml, 250 ml, 45/40 NS
N° de catalogue LENZ05380043
Fournisseur: Lenz Laborglas
Aller à
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Documents
BSE TSE Glass Columns
Certificats BSE/TSE
Spécifications
- Capacité extracteur:150 ml
- Rodage femelle:45/40 NS
- Type:Dispositif complet
- Capacité ballon:250 ml