Extracteurs Twisselmann
Extracteurs Twisselmann
Dispositif complet, 70 ml, 100 ml, 34/35 NS
N° de catalogue LENZ05380031
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Extracteurs Twisselmann
N° de catalogue LENZ05380031
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Extracteurs Twisselmann
Extracteurs Twisselmann
Dispositif complet, 70 ml, 100 ml, 34/35 NS
Prix
SFr. 930.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Documents
Spécifications
  • Capacité extracteur:
    70 ml
  • Rodage femelle:
    34/35 NS
  • Type:
    Dispositif complet
  • Capacité ballon:
    100 ml