Tubes à essais
Tubes à essais
15 ml, 100 mm, 18 mm, 15 mm
N° de catalogue KART1405
Fournisseur:   KARTELL
Tubes à essais
N° de catalogue KART1405
Fournisseur:  KARTELL
Tubes à essais
Tubes à essais
15 ml, 100 mm, 18 mm, 15 mm
Prix
SFr. 64.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE, white.
  • Excellent chemical resistance
  • Very good mechanical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Suitable for foodstuff
Will withstand temperatures continuously up to 250 °C and for short intervals up to 300 °C.
Spécifications
  • Ø ext.:
    18 mm
  • Ø int.:
    15 mm
  • Capacité:
    15 ml
  • Longueur:
    100 mm