Sack samplers
Sack Master P, embout simple, 400 mm, 25 mm
N° de catalogue SAMP1320A-01
Fournisseur: Sampling Systems
Aller à
Product Details & Documents
These sack samplers are designed to take fast powder samples through the sides of sacks and bags.
- Suitable for sampling free flowing powders and granules
- 316L stainless steel construction
- Unique range of sample collection methods available
Insert the sampler through the side of the sack. Angle sampler downwards to allow the product to flow into the sample collecting container and seal the hole using an ultra adhesive label.
Informations de commande: Includes a 250 ml sampling bottle.
Spécifications
- Ø:25 mm
- Désignation:Sack Master P, embout simple
- Longueur:400 mm
- Seq:01
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationMatièreCouleurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationMatièreCouleurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationMatièreCouleurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationMatièreCouleurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationMatièreCouleurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéMatièreDisponibilitéPrix
- SAMP8165A-250Flacon de prélèvement d'échantillons, PEHD, 250 ml250 mlPE-HDConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 7.20