Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 12,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
N° de catalogue REGE1120525
Fournisseur:   REAGECON
Buffer solutions
N° de catalogue REGE1120525
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 12,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 34.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    500 mL
  • Température de réference:
    25 °C
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Précision du pH:
    ±0,05
  • Valeur pH:
    12,00
Spécifications