Agitateurs Vortex, MS 3 | Avantor
Agitateurs Vortex, MS 3
Mélangeur digital, Vortex MS 3 digital
N° de catalogue 444-2541
Fournisseur:   IKA
Agitateurs Vortex, MS 3
N° de catalogue 444-2541
Fournisseur:  IKA
Agitateurs Vortex, MS 3
Agitateurs Vortex, MS 3
Mélangeur digital, Vortex MS 3 digital
Prix
SFr. 1’250.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Agitateurs compacts et universels adaptés au mélange de tous les petits récipients et des microplaques de titrage. Ces agitateurs offrent deux modes de fonctionnement.
  • Fonctionnement continu ou tactile avec accessoire standard. De plus, le modèle MS 3 digital offre un mode temporisé
  • Détection de l'adaptateur
  • Le modèle MS 3 digital est équipé d'une minuterie à compte à rebours, plage de 1 s à 999 min
Le Mode A (mode de sécurité avec détection de l'adaptateur) ne permet d'atteindre la vitesse maximale de 3000 min⁻¹ qu'avec l'adaptateur standard en mode de fonctionnement tactile. En cas d'utilisation d'autres adaptateurs, la vitesse est limitée à 1300 min⁻¹.
Le Mode B (sans détection de l'adaptateur) permet d'atteindre une vitesse de 3000 min⁻¹ avec tous les adaptateurs. Les agitateurs sont stables sur toutes les plages de vitesses et équipés d'un boîtier solide en zinc moulé sous pression.
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21.
Informazioni per l'ordine: le modèle MS 3 basic est livré avec un accessoire standard pour tubes à essais ou petits récipients jusqu'à 50 mm, un accessoire universel pour divers supports en mousse et un support manuel à utiliser avec l'accessoire universel. Le modèle MS 3 digital est livré avec les accessoires mentionnés ci-dessus et inclut également l'accessoire pour microplaque de titrage et le support pour tube à essais avec six orifices de Ø 12 mm.
Spécifications
  • Désignation:
    Mélangeur digital, Vortex MS 3 digital
  • Seq:
    002
  • Capacité max.:
    0,5 kg (adaptateur inclus)
  • Cat. No.:
    444-2541
  • Poids:
    2,9 kg
  • Orbit:
    4,5 mm
  • Gamme de vitesse:
    0 - 3000 min⁻¹
  • Mouvement d'agitation:
    orbital
  • L×P×H:
    148×205×63 mm
  • Puissance d'entrée/sortie du moteur:
    10/8 W
  • Modèle:
    MS 3 digital
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 442-2233
    Adaptateur standard pour tubes à essai/récipients jusqu'à Ø 50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 26.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 442-2234
    Adaptateur pour microplaque
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 444-0950
    Accessoire plaque PCR, 96 puits
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 442-2235
    Adaptateur universel pour divers inserts en mousse
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 26.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 444-0013
    Insert à utiliser avec l'article 442-2235
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 38.40
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 444-0018
    Portoir pour tubes à essai, sans trou, à utiliser avec 442-2235
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 40.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 444-0015
    Portoir pour tubes à essai, contenant 14 trous de 10 mm de Ø, à utiliser avec 442-2235
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 444-0017
    Portoir pour tubes à essai, contenant 4 tubes de 16 mm de Ø, à utiliser avec 442-2235
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 444-0016
    Portoir pour tubes à essai, contenant 6 trous de 12 mm de Ø, à utiliser avec 442-2235
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 82.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25005776
    For inserting into universal attachment, for tubes with a volume of 0,5 ml. Weight: 0,005 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 79.90
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..