Anthrone 96%
Anthrone 96%
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue A19118.14
Santé
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Anthrone 96%
N° de catalogue A19118.14
Numéro CAS:  90-44-8
Anthrone 96%
Anthrone 96%
Glass bottle for solids, 25 g
Numéro CAS:  90-44-8
Prix
SFr. 159.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 90-44-8 Molecular Formula: C14H10O Formula Weight: 194.23 Melting Point: 153-160° Solubility: Soluble in alcohol, benzene, and hot NaOH solutions. Insoluble in water Beilstein Reference: 1910173 Merck Reference: 14,691 MDL No.: MFCD00001187
In organic synthesis, in Colourimetric determination of sugar in body fluids and of animal starch in liver tissue
Synonymes:  Anthracen-9(10H)-one
  • Numéro CAS:90-44-8
  • Formule:C₁₄H₁₀O
  • Numéro MDL:MFCD00001187
  • Poids moléculaire:194.23 g/mol
  • Index Merck:14,691
  • Point de fusion:153…160 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:201-994-0
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g