Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
D-Cyclosérine ≥98%

D-Cyclosérine ≥98%

Flacon verre pour solides, 5 g
N° de catalogue A18000.06
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
D-Cyclosérine ≥98%
N° de catalogue A18000.06
Numéro CAS:  68-41-7
D-Cyclosérine ≥98%
D-Cyclosérine ≥98%

Flacon verre pour solides, 5 g

Numéro CAS:  68-41-7
Prix
493.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents

Purity: 98+% CAS No.: 68-41-7 Molecular Formula: C3H6N2O2 Formula Weight: 102.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 137° dec. Beilstein Reference: 80798 Merck Reference: 14,2751 Optical Rotation: +115° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00005353

Synonymes:  D-(+)-Cycloserine, Cycloserine, D(+)-Cycloserine, (R)-4-Aminoisoxazolidin-3-one, D-4-Aminoisoxazolidin-3-one, (R)-(+)-Cycloserine
  • Numéro CAS:68-41-7
  • Formule:C₃H₆N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00005353
  • Poids moléculaire:102.09 g/mol
  • Index Merck:14,2751
  • Point de fusion:137 °C (déc.)
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:200-688-4
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    5 g

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.