Sodium L(+)-ascorbate ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Sodium L(+)-ascorbate ≥99%
Katalognr. A17759.22
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 134-03-2
Direkt zu
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 134-03-2 Molecular Formula: C6H7NaO6 Formula Weight: 198.11 Melting Point: ca 220° Beilstein Reference: 3767246 Merck Reference: 14,830 Optical Rotation: +105° (c=5 in water) MDL No.: MFCD00082340
Synonyme: Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt
- CAS Nummer:134-03-2
- Formel:C₆H₇NaO₆
- MDL-Nummer:MFCD00082340
- Molekulargewicht:198.11 g/mol
- Merck-Index:14,830
- Schmelzender Platingehalt:∼220 °C
- Dichte:1,799 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Température ambiante
- EINECS:205-126-1
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAA17759
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Technische Daten
Technische Daten
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g
Technische Daten