Acrylamide ≥98%
Acrylamide ≥98%
Glass bottle for solids, 2.500 g
N° de catalogue A17157.0E
Toxique
Santé
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Acrylamide ≥98%
N° de catalogue A17157.0E
Numéro CAS:  79-06-1
Acrylamide ≥98%
Acrylamide ≥98%
Glass bottle for solids, 2.500 g
Numéro CAS:  79-06-1
Prix
SFr. 230.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 79-06-1 Molecular Formula: CH2=CHCONH2 Formula Weight: 71.08 Flash Point: 138°(280°F) Odour: Odourless Boiling Point: 125°/25mm Beilstein Reference: 605349 Merck Reference: 14,129 UN No.: 2074 MDL No.: MFCD00008032
Synonymes:  Prop-2-enamide
  • Numéro CAS:79-06-1
  • Formule:C₃H₅NO
  • Numéro MDL:MFCD00008032
  • Poids moléculaire:71.08 g/mol
  • Index Merck:14,129
  • Point d'ébullition:125 °C (25 mmHg)
  • Point de fusion:82…85 °C
  • Densité:1,322
  • Point d'éclair:138 °C (280 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:201-173-7
  • UN:2074
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    2.500 g