Vert de bromocrésol
Flacon verre pour solides, 5 g
N° de catalogue A17090.06
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Vert de bromocrésol
N° de catalogue A17090.06
Numéro CAS:  76-60-8
Vert de bromocrésol
Vert de bromocrésol
Flacon verre pour solides, 5 g
Numéro CAS:  76-60-8
Prix
68.40 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
CAS No.: 76-60-8 Molecular Formula: C21H14Br4O5S Formula Weight: 698.02 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 372527 Merck Reference: 14,1386 MDL No.: MFCD00005874
Synonymes:  3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • Numéro CAS:76-60-8
  • Formule:C₂₁H₁₄Br₄O₅S
  • Numéro MDL:MFCD00005874
  • Poids moléculaire:698.02 g/mol
  • Index Merck:14,1386
  • Point de fusion:∼ 225 °C (déc.)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-972-8
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    5 g