Potassium acétate ≥99%
Flacon verre pour solides, 2.500 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Potassium acétate ≥99%
N° de catalogue A16321.0E
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 127-08-2
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99%
CAS No.: 127-08-2
Molecular Formula: CH3CO2K
Formula Weight: 98.15
Melting Point: 292°
Beilstein Reference: 3595449
Merck Reference: 14,7605
MDL No.: MFCD00012458
Synonymes: Acetic acid potassium salt
- Numéro CAS:127-08-2
- Formule:CH₃COOK
- Numéro MDL:MFCD00012458
- Poids moléculaire:98.14 g/mol
- Index Merck:14,7605
- Point de fusion:292 °C
- Densité:1,57
- Point d'éclair:>250 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-822-2
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:2.500 g