Cyclohexane ≥99%
Flacon Verre, 1.000 mL
  A16070.AU
Cyclohexane ≥99%
  A16070.AU
 :  110-82-7
Cyclohexane ≥99%
Cyclohexane ≥99%
Flacon Verre, 1.000 mL
 :  110-82-7
SFr. 83.00
1 * 1.000 mL
Purity: 99+%
CAS No.: 110-82-7
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -18°(-1°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Pungent
Melting Point: 6.5°
Boiling Point: 80-81°
Beilstein Reference: 1900225
Merck Reference: 14,2723
UN No.: 1145
MDL No.: MFCD00003814
 :  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  •  :110-82-7
  •  :C₆H₁₂
  •  :MFCD00003814
  •  :84.16 g/mol
  •  :14,2723
  •  :80…81 °C
  •  :6,5 °C
  •  :0,779
  •  :–18 °C (–1 °F)
  •  :Température ambiante
  •  :203-806-2
  •  :1145
  •  :3,II
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1.000 mL