Décanoate de méthyle ≥99%
Flacon verre pour solides, 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Décanoate de méthyle ≥99%
N° de catalogue A15658.22
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 110-42-9
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 110-42-9 Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH3 Formula Weight: 186.30 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: -18° Boiling Point: 223-225° Beilstein Reference: 1759170 MDL No.: MFCD00009580
Synonymes: Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
- Numéro CAS:110-42-9
- Formule:C₁₁H₂₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00009580
- Poids moléculaire:186.29 g/mol
- Point d'ébullition:223…225 °C
- Point de fusion:–18 °C
- Densité:0,877
- Point d'éclair:94 °C (201 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-766-6
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotOrganic Building Blocks and Intermediates
Notes d'application
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



