Cyclohexanone ≥99%
Flacon Verre, 500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexanone ≥99%
N° de catalogue A15607.AP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 108-94-1
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99+%
CAS No.: 108-94-1
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4507
Melting Point: -26°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 385735
Merck Reference: 14,2726
UN No.: 1915
MDL No.: MFCD00001625
Synonymes: Pimelic Ketone
- Numéro CAS:108-94-1
- Formule:C₆H₁₀(=O)
- Numéro MDL:MFCD00001625
- Poids moléculaire:98.14 g/mol
- Index Merck:14,2726
- Point d'ébullition:154…156 °C
- Point de fusion:–26 °C
- Densité:0,948
- Point d'éclair:47 °C (116 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-631-1
- UN:1915
- ADR:3,III
- REACH:01-2119453616-35
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Cat. No.:A15607.AP
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health