Acide (4-hydroxyphényl)acétique ≥99%
Glass bottle for solids, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acide (4-hydroxyphényl)acétique ≥99%
N° de catalogue A15018.14
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 156-38-7
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 156-38-7 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 148-150° Beilstein Reference: 1448766
Synonymes: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
- Numéro CAS:156-38-7
- Formule:(C₆H₄(OH))CH₂COOH
- Numéro MDL:MFCD00004347
- Poids moléculaire:152.15 g/mol
- Point d'ébullition:347 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:148…150 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:205-851-3
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g



