2-(4-Hydroxyphényl)ethanol ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol ≥98%
N° de catalogue A14891.14
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 501-94-0
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 501-94-0 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 89-92° Boiling Point: 139°/1mm MDL No.: MFCD00002902
Synonymes: NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
- Numéro CAS:501-94-0
- Formule:C₈H₁₀O₂
- Numéro MDL:MFCD00002902
- Poids moléculaire:138.17 g/mol
- Point d'ébullition:139 °C (1 mmHg)
- Point de fusion:89…92 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:207-930-8
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g