2-(4-Hydroxyphényl)ethanol ≥98%
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol ≥98%
Glass bottle for solids, 1 g
N° de catalogue A14891.03
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol ≥98%
N° de catalogue A14891.03
Numéro CAS:  501-94-0
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol ≥98%
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol ≥98%
Glass bottle for solids, 1 g
Numéro CAS:  501-94-0
Prix
SFr. 59.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 501-94-0 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 89-92° Boiling Point: 139°/1mm MDL No.: MFCD00002902
Synonymes:  NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
  • Numéro CAS:501-94-0
  • Formule:C₈H₁₀O₂
  • Numéro MDL:MFCD00002902
  • Poids moléculaire:138.17 g/mol
  • Point d'ébullition:139 °C (1 mmHg)
  • Point de fusion:89…92 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:207-930-8
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 g