Cyclopentane 95%
Cyclopentane 95%
Glass bottle, 2.500 mL
N° de catalogue A14697.0F
Inflammable
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Cyclopentane 95%
N° de catalogue A14697.0F
Numéro CAS:  287-92-3
Cyclopentane 95%
Cyclopentane 95%
Glass bottle, 2.500 mL
Numéro CAS:  287-92-3
Prix
SFr. 660.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.500 mL
Product Details & Documents
Purity: 95%
CAS No.: 287-92-3
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.14
Flash Point: -37°(-34°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.748
Refractive Index: 1.4060
Appearance: Colourless
Odour: Petrol-like
Melting Point: -95°
Boiling Point: 47-49°
Beilstein Reference: 1900195
Merck Reference: 14,2741
UN No.: 1146
MDL No.: MFCD00001356
Synonymes:  Pentamethylene
  • Numéro CAS:287-92-3
  • Formule:C₅H₁₀
  • Numéro MDL:MFCD00001356
  • Poids moléculaire:70.13 g/mol
  • Index Merck:14,2741
  • Point d'ébullition:47…49 °C
  • Point de fusion:–95 °C
  • Densité:0,748
  • Point d'éclair:–37 °C (–34 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:206-016-6
  • UN:1146
  • ADR:3,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    2.500 mL
Spécifications