Acide pentadécanoïque ≥99%
Acide pentadécanoïque ≥99%
Flacon verre pour solides, 250 g
N° de catalogue A14664.30
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Acide pentadécanoïque ≥99%
N° de catalogue A14664.30
Numéro CAS:  1002-84-2
Acide pentadécanoïque ≥99%
Acide pentadécanoïque ≥99%
Flacon verre pour solides, 250 g
Numéro CAS:  1002-84-2
Prix
SFr. 1’200.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 g
Product Details & Documents
Purity: 99%
CAS No.: 1002-84-2
Molecular Formula: C15H30O2
Formula Weight: 242.40
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 51-54°
Boiling Point: 257°/100mm
Beilstein Reference: 1773831
MDL No.: MFCD00002745
Synonymes:  Pentadecylic acidn-Pentadecanoic acid
  • Numéro CAS:1002-84-2
  • Formule:C₁₅H₃₀O₂
  • Numéro MDL:MFCD00002745
  • Poids moléculaire:242.4 g/mol
  • Point d'ébullition:257 °C (100 mmHg)
  • Point de fusion:51…54 °C
  • Densité:0,8496 g/cm³ (70 °C)
  • Point d'éclair:110 °C (230 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:213-693-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    250 g