Acide pentadécanoïque ≥99%
Flacon verre pour solides, 10 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acide pentadécanoïque ≥99%
N° de catalogue A14664.09
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 1002-84-2
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99%
CAS No.: 1002-84-2
Molecular Formula: C15H30O2
Formula Weight: 242.40
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 51-54°
Boiling Point: 257°/100mm
Beilstein Reference: 1773831
MDL No.: MFCD00002745
Synonymes: Pentadecylic acidn-Pentadecanoic acid
- Numéro CAS:1002-84-2
- Formule:C₁₅H₃₀O₂
- Numéro MDL:MFCD00002745
- Poids moléculaire:242.4 g/mol
- Point d'ébullition:257 °C (100 mmHg)
- Point de fusion:51…54 °C
- Densité:0,8496 g/cm³ (70 °C)
- Point d'éclair:110 °C (230 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:213-693-1
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:10 g
- Cat. No.:A14664.09