Méthyle hydroxy-4 benzoate ≥99%
Flacon verre pour solides, 1.000 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Méthyle hydroxy-4 benzoate ≥99%
N° de catalogue A14289.0B
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 99-76-3
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 99-76-3 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless pH: 5.8 Melting Point: 125-128° Boiling Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 509801 Merck Reference: 14,6107 MDL No.: MFCD00002352
Synonymes: Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
- Numéro CAS:99-76-3
- Formule:HOC₆H₄CO₂CH₃
- Numéro MDL:MFCD00002352
- Poids moléculaire:152.15 g/mol
- Index Merck:14,6107
- Point d'ébullition:∼280 °C (déc.)
- Point de fusion:125…128 °C
- Densité:1,1208 g/cm³ (137 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-785-7
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotOrganic Building Blocks and Intermediates
Notes d'application
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1.000 g