Acide phénylmétaborique ≥98%
Acide phénylmétaborique ≥98%
Glass bottle for solids, 10 g
N° de catalogue A14257.09
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Acide phénylmétaborique ≥98%
N° de catalogue A14257.09
Numéro CAS:  98-80-6
Acide phénylmétaborique ≥98%
Acide phénylmétaborique ≥98%
Glass bottle for solids, 10 g
Numéro CAS:  98-80-6
Prix
SFr. 102.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 98-80-6 Molecular Formula: C6H7BO2 Formula Weight: 121.93 Melting Point: 214-219° Beilstein Reference: 970972 Merck Reference: 14,1068 MDL No.: MFCD00002103
Synonymes:  Phenylmetaboric acid, Dihydroxy(phenyl)borane, Phenyl boric acid, Benzeneboronic acid
  • Numéro CAS:98-80-6
  • Formule:C₆H₇BO₂
  • Numéro MDL:MFCD00002103
  • Poids moléculaire:121.93 g/mol
  • Index Merck:14,1068
  • Point de fusion:214…219 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-701-9
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    10 g