Diacétyle ≥99%
Flacon verre pour solides, 10 g
  A14217.09
Diacétyle ≥99%
  A14217.09
 :  431-03-8
Diacétyle ≥99%
Diacétyle ≥99%
Flacon verre pour solides, 10 g
 :  431-03-8
SFr. 59.10
1 * 10 g
Purity: 99% CAS No.: 431-03-8 Molecular Formula: C4H6O2 Formula Weight: 86.09 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.3940 Odour: Sweet Melting Point: -3° Boiling Point: 87-88° Beilstein Reference: 605398 Merck Reference: 14,2966 UN No.: 2346 MDL No.: MFCD00008756
 :  2,3-Butanedione
  •  :431-03-8
  •  :C₄H₆O₂
  •  :MFCD00008756
  •  :86.09 g/mol
  •  :14,2966
  •  :87…88 °C
  •  :–3 °C
  •  :0,983
  •  :10 °C (50 °F)
  •  :Température ambiante
  •  :207-069-8
  •  :2346
  •  :3,II
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    10 g