Diacétyle ≥99%
Flacon verre pour solides, 10 g
Purity: 99% CAS No.: 431-03-8 Molecular Formula: C4H6O2 Formula Weight: 86.09 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.3940 Odour: Sweet Melting Point: -3° Boiling Point: 87-88° Beilstein Reference: 605398 Merck Reference: 14,2966 UN No.: 2346 MDL No.: MFCD00008756
: 2,3-Butanedione
- :431-03-8
- :C₄H₆O₂
- :MFCD00008756
- :86.09 g/mol
- :14,2966
- :87…88 °C
- :–3 °C
- :0,983
- :10 °C (50 °F)
- :Température ambiante
- :207-069-8
- :2346
- :3,II
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:10 g