4'-Nitroacétophénone ≥98%
Glass bottle for solids, 250 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
4'-Nitroacétophénone ≥98%
N° de catalogue A13877.30
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 100-19-6
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 100-19-6 Molecular Formula: C8H7NO3 Formula Weight: 165.15 Flash Point: 149°(300°F) Physical Form: Cryst powder Odour: Characteristic Melting Point: 77-81° Boiling Point: 201-202° Beilstein Reference: 607777 MDL No.: MFCD00007355
Synonymes: p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
- Numéro CAS:100-19-6
- Formule:C₈H₇NO₃
- Numéro MDL:MFCD00007355
- Poids moléculaire:165.15 g/mol
- Point d'ébullition:201…202 °C
- Point de fusion:77…81 °C
- Point d'éclair:149 °C (300 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-827-4
Dokumente
Certificats
Rechercher par numéro de lotmsds_ALFAA13877
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:250 g
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..