4'-Nitroacétophénone ≥98%
4'-Nitroacétophénone ≥98%
Glass bottle for solids, 50 g
N° de catalogue A13877.18
Toxique
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
4'-Nitroacétophénone ≥98%
N° de catalogue A13877.18
Numéro CAS:  100-19-6
4'-Nitroacétophénone ≥98%
4'-Nitroacétophénone ≥98%
Glass bottle for solids, 50 g
Numéro CAS:  100-19-6
Prix
SFr. 50.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 100-19-6 Molecular Formula: C8H7NO3 Formula Weight: 165.15 Flash Point: 149°(300°F) Physical Form: Cryst powder Odour: Characteristic Melting Point: 77-81° Boiling Point: 201-202° Beilstein Reference: 607777 MDL No.: MFCD00007355
Synonymes:  p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
  • Numéro CAS:100-19-6
  • Formule:C₈H₇NO₃
  • Numéro MDL:MFCD00007355
  • Poids moléculaire:165.15 g/mol
  • Point d'ébullition:201…202 °C
  • Point de fusion:77…81 °C
  • Point d'éclair:149 °C (300 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-827-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    50 g