Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
L-Phénylalanine ≥99%

L-Phénylalanine ≥99%

Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue A13238.22
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
L-Phénylalanine ≥99%
N° de catalogue A13238.22
Numéro CAS:  63-91-2
L-Phénylalanine ≥99%
L-Phénylalanine ≥99%

Glass bottle for solids, 100 g

Numéro CAS:  63-91-2
Prix
SFr. 168.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 63-91-2 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Physical Form: Cryst powder Appearance: White Melting Point: ca 275° dec. Beilstein Reference: 1910408 Merck Reference: 14,7271 Optical Rotation: -34° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00064227

Synonymes:  H-L-Phe-OH, Phenylalanine, H-Phe-OH, L-α-Phenylalanine, (S)-(-)-Phenylalanine, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenyl-L(-)-alanine
  • Numéro CAS:63-91-2
  • Formule:C₉H₁₁NO₂
  • Numéro MDL:MFCD00064227
  • Poids moléculaire:165.19 g/mol
  • Index Merck:14,7271
  • Point d'ébullition:313 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:∼ 275 °C (déc.)
  • Densité:0,754 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-568-1
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.