4-Hydroxybenzoate d'éthyle ≥99%
4-Hydroxybenzoate d'éthyle ≥99%
Flacon verre pour solides, 1.000 g
N° de catalogue A13172.0B
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
4-Hydroxybenzoate d'éthyle ≥99%
N° de catalogue A13172.0B
Numéro CAS:  120-47-8
4-Hydroxybenzoate d'éthyle ≥99%
4-Hydroxybenzoate d'éthyle ≥99%
Flacon verre pour solides, 1.000 g
Numéro CAS:  120-47-8
Prix
SFr. 182.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
Purity: 99%
CAS No.: 120-47-8
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 116-118°
Boiling Point: 297-298° dec.
Merck Reference: 14,3837
MDL No.: MFCD00002353
Synonymes:  Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
  • Numéro CAS:120-47-8
  • Formule:C₉H₁₀O₃
  • Numéro MDL:MFCD00002353
  • Poids moléculaire:166.18 g/mol
  • Index Merck:14,3837
  • Point d'ébullition:297…298 °C (déc.)
  • Point de fusion:116…118 °C
  • Densité:1,078 g/cm³ (131 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:204-399-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1.000 g