Résorcinol ≥99%
Résorcinol ≥99%
Glass bottle for solids, 5.000 g
N° de catalogue A13080.0I
Irritant
Environnement
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Résorcinol ≥99%
N° de catalogue A13080.0I
Numéro CAS:  108-46-3
Résorcinol ≥99%
Résorcinol ≥99%
Glass bottle for solids, 5.000 g
Numéro CAS:  108-46-3
Prix
SFr. 1’150.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5.000 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 108-46-3 Molecular Formula: C6H6O2 Formula Weight: 110.11 Flash Point: 171°(339°F) Odour: Phenol-like pH: 4-6 Melting Point: 109-112° Boiling Point: 280-281° Beilstein Reference: 906905 Merck Reference: 14,8155 UN No.: 2876 MDL No.: MFCD00002269
Synonymes:  1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol
  • Numéro CAS:108-46-3
  • Formule:C₆H₆O₂
  • Numéro MDL:MFCD00002269
  • Poids moléculaire:110.11 g/mol
  • Index Merck:14,8155
  • Point d'ébullition:280…281 °C
  • Point de fusion:109…112 °C
  • Densité:1,272
  • Point d'éclair:171 °C (339 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-585-2
  • UN:2876
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    5.000 g
Spécifications