Résorcinol ≥99%
Glass bottle for solids, 1.000 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 108-46-3 Molecular Formula: C6H6O2 Formula Weight: 110.11 Flash Point: 171°(339°F) Odour: Phenol-like pH: 4-6 Melting Point: 109-112° Boiling Point: 280-281° Beilstein Reference: 906905 Merck Reference: 14,8155 UN No.: 2876 MDL No.: MFCD00002269
Synonymes: 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol
- Numéro CAS:108-46-3
- Formule:C₆H₆O₂
- Numéro MDL:MFCD00002269
- Poids moléculaire:110.11 g/mol
- Index Merck:14,8155
- Point d'ébullition:280…281 °C
- Point de fusion:109…112 °C
- Densité:1,272
- Point d'éclair:171 °C (339 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-585-2
- UN:2876
- ADR:6.1,III
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1.000 g