Rouge Congo indicateur
Flacon verre pour solides, 500 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Rouge Congo indicateur
N° de catalogue B24310.36
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 573-58-0
Aller à
Product Details & Documents
CAS No.: 573-58-0 Molecular Formula: C32H22N6Na2O6S2 Formula Weight: 696.67 Odour: Odourless Melting Point: 360° Beilstein Reference: 3894858 Merck Reference: 14,2498 MDL No.: MFCD00004028
Synonymes: Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), Sodium 3,3'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(diazene-2,1-diyl))bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), CI 22120, Direct Red 28
- Numéro CAS:573-58-0
- Formule:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
- Numéro MDL:MFCD00004028
- Poids moléculaire:696.67 g/mol
- Index Merck:14,2498
- Point de fusion:>360 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:209-358-4
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 g