Rouge Congo indicateur
100 g
N° de catalogue B24310.22
Santé
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Rouge Congo indicateur
N° de catalogue B24310.22
Numéro CAS:  573-58-0
Rouge Congo indicateur
Rouge Congo indicateur
100 g
Numéro CAS:  573-58-0
Prix
SFr. 245.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
CAS No.: 573-58-0 Molecular Formula: C32H22N6Na2O6S2 Formula Weight: 696.67 Odour: Odourless Melting Point: 360° Beilstein Reference: 3894858 Merck Reference: 14,2498 MDL No.: MFCD00004028
Synonymes:  Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), Sodium 3,3'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(diazene-2,1-diyl))bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), CI 22120, Direct Red 28
  • Numéro CAS:573-58-0
  • Formule:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
  • Numéro MDL:MFCD00004028
  • Poids moléculaire:696.67 g/mol
  • Index Merck:14,2498
  • Point de fusion:>360 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:209-358-4
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 g
Spécifications