Acrylamide 40% en solution aqueuse
6 L
  GRBU1138.1006
Marketsource
Acrylamide 40% en solution aqueuse
  GRBU1138.1006
Marketsource
 :  79-06-1
Acrylamide 40% en solution aqueuse
Acrylamide 40% en solution aqueuse
6 L
 :  79-06-1
1 * 6 L
 :  Prop-2-enamide
  •  :79-06-1
  •  :C₃H₅NO
  •  :MFCD00008032
  •  :71.08 g/mol
  •  :201-173-7
  •  :3426
  •  :6.1,III
  • Cdt:
    6 L