Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Acrylamide 40% en solution aqueuse

Glass bottle, 1 L
  GRBU1138.1000
 
 
Marketsource
Acrylamide 40% en solution aqueuse
  GRBU1138.1000
Marketsource
 :  79-06-1
Acrylamide 40% en solution aqueuse
Acrylamide 40% en solution aqueuse

Glass bottle, 1 L

 :  79-06-1
 
 
   
1 * 1 L
 
 :  Prop-2-enamide
  •  :79-06-1
  •  :C₃H₅NO
  •  :MFCD00008032
  •  :71.08 g/mol
  •  :201-173-7
  •  :3426
  •  :6.1,III
 

 

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    1 L